Learn More
4-Nonilo fenol-13C6, TRC
Código de producto. 30010189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010189 1 mg 1 miligramo
30003998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6504321MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211947-56-7
Fórmula molecular 13C6 C9 H24 O
Peso molecular (g/mol) 226.31
Sinónimo p-Nonylhenol-13C6, 4-Nonylphenol-13C6, 4-n-Nonyl Phenol-13C6, p-NP-13C6, p-Nonylphenol-13C6, p-n-Nonylphenol-13C6
Nombre IUPAC 4-nonilo(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES CCCCCCCCC[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-n-Nonylphenol ring-13C6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.203