Learn More
4-Nonanona, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11477317
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477317 25 g 25 g
11487317 100 g 100 g
11497317 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15050.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4485-09-0
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00027286
Clave InChI TYBCSQFBSWACAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nonanone, amyl propyl ketone, propyl amyl ketone, pentyl propyl ketone, amylpropylketone, acmc-1ailr, n-pentyl n-propyl ketone
PubChem CID 78236
Nombre IUPAC Nonan-4-ona
SMILES CCCCCC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nonanone
Densidad 0.819
Punto de ebullición 187°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza ≥97%