Learn More
4-Nitroveratrol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315169 25 g 25 g
11325169 50 g 50 g
11335169 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11315169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18264.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 709-09-1 | C8H9NO4 | 183.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 709-09-1
Fórmula molecular C8H9NO4
Peso molecular (g/mol) 183.16
Número MDL MFCD00007238
Clave InChI YFWBUVZWCBFSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxynitrobenzene, 4-nitroveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-nitro, 4-nitrcveratrole, 4-nitro-1,2-dimethoxybenzene, benzene,2-dimethoxy-4-nitro, 1,2-dimethoxy-4-nitrobenzol, 3,4-dimethoxylnitrobenzene, 3,4-dimethoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 69728
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxi-4-nitrobenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroveratrole
Punto de fusión 95°C to 98°C
Punto de ebullición 221°C to 223°C (10 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1878614
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.16
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitroveratrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitroveratrole