Learn More
4-nitrotolueno, TRC
Código de producto. 30471007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471007 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30471007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5723255G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrotoluene
CAS 99-99-0
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzene','1-methyl-4-nitro-, Toluene','p-nitro- (8CI), 1-Methyl-4-nitrobenzene, 4-Methyl-1-nitrobenzene, 4-Methylnitrobenzene, 4-Nitrotoluene, 4-Nitrotoluol, NSC 9579, PNT, p-Methylnitrobenzene, p-Nitrotoluene, para-Nitrotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-metil-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 137.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477