Learn More
4-nitrotolueno-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrotoluene-d7 |
| CAS | 84344-19-4 |
| Fórmula molecular | C7 2H7 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4','3-(methyl-d3)-6-nitro-, 3-(Methyl-d3)-6-nitrobenzene-1,2,4,5-d4, 4-Nitrotoluene-d7, p-Nitrotoluene-d7, 4-Nitrotoluene D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-nitro-6-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 144.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0916 |