Learn More
4-nitrotolueno-alfa,alfa,alfa-d3, CDN
Código de producto. 30310486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30310486 0.25 g
30309725 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310486 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND65540.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrotoluene methyl-d3
CAS 23346-24-9
Fórmula molecular C7 2H3 H4 N O2
Cantidad 0.25 g
Sinónimo Benzene, 1-(methyl-d3)-4-nitro- (9 CI), Toluene-α,α,α-d3, p-nitro- (8 CI), 4-Nitrotoluene (methyl-D3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-nitro-4-(trideuteriometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 140.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0665 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity