Learn More
4-Nitrotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10479050 5 g Frasco de vidrio 5 g
10735401 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10396480 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10479050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129050050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.40€
    21.65€ / 5 g
    Ahorro 1.75€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-99-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-99-0
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007366
Clave InChI ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrotoluene, p-nitrotoluene, 4-methylnitrobenzene, 4-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-4-nitro, toluene, p-nitro, p-methylnitrobenzene, para-nitrotoluol, nitrotoluenos, nitrotoluene, p
PubChem CID 7473
ChEBI CHEBI:35227
Nombre IUPAC 1-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrotoluene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 51.0°C to 54.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 238.0°C
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NO2
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 323
Índice Merck 15, 6737
Información de solubilidad Solubility in water: 0.35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, benzene, chloroform and, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.