Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitrotoluene, 99%
Código de producto. 11457007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457007 100 g 100 g
11467007 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11457007 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A14398.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Applications
4-Nitrotoluene is used as a basic chemical in the chemical industry for the manufacturing of intermediates.
Solubility
Soluble in water at 20°C 0.26 g/L. Soluble in methanol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-99-0
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007366
Clave InChI ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrotoluene, p-nitrotoluene, 4-methylnitrobenzene, 4-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-4-nitro, toluene, p-nitro, p-methylnitrobenzene, para-nitrotoluol, nitrotoluenos, nitrotoluene, p
PubChem CID 7473
ChEBI CHEBI:35227
Nombre IUPAC 1-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrotoluene
Punto de fusión 50°C to 54°C
Punto de ebullición 238°C to 239°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Olor Almond-like
Cantidad 100 g
Número UN UN3446
Beilstein 1906911
Índice Merck 14,6650
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%