Learn More
4-nitrotiofenol (contiene dímero), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrothiophenol |
| CAS | 1849-36-1 |
| Fórmula molecular | C6H5NO2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Nitrobenzenethiol, 4-Nitrophenyl Mercaptan, NSC 128182, p-Nitrobenzenethiol, p-Nitrophenyl Mercaptan, p-Nitrothiophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H |
| SMILES | C1=C(C=CC(=C1)S)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-nitrobencenotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 155.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0041 |