Learn More
4-Nitrotiofenol, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455488 5 g 5 g
15465488 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59240.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1849-36-1 | C6H5NO2S | 155.171 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua y cloroformo.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1849-36-1
Fórmula molecular C6H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 155.171
Número MDL MFCD00007343
Clave InChI AXBVSRMHOPMXBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrothiophenol, 4-nitrobenzenethiol, p-nitrothiophenol, benzenethiol, 4-nitro, p-nitrophenyl mercaptan, p-nitrobenzenethiol, benzenethiol, p-nitro, 4-nitrobenzene-1-thiol, 4-nitrothiophenolate, 4-nitro-benzenethiol
PubChem CID 15809
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrothiophenol
Punto de fusión 72°C to 77°C
Cantidad 5 g
Beilstein 606924
Información de solubilidad Partly soluble in water and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.17
Porcentaje de pureza 96%
Grado Técnico
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrothiophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrobenzenethiol