Learn More
4-Nitrotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488657 1 g 1 g
15498657 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52140.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26060-30-0 | C7H6N2O2S | 182.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26060-30-0
Fórmula molecular C7H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 182.197
Número MDL MFCD06150000
Clave InChI MDBQPBMIZPCKAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzothioamide, 4-nitro-thiobenzamide, 4-nitrobenzene-1-carbothioamide, 4-nitrothiobenzamide, benzenecarbothioamide,4-nitro, benzenecarbothioamide, 4-nitro, p-nitrothiobenzamide, 4-nitro-benzenecarbothioamide, 4-nitrobenzene-carbothioamide, amino 4-nitrophenyl methane-1-thione
PubChem CID 3000564
Nombre IUPAC 4-nitrobencenocarbotioamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrothiobenzamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 97%