Learn More
4-Nitrotioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499866 25 g 25 g
11489866 5 g 5 g
11409876 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20339.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 701-57-5 | C7H7NO2S | 169.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 701-57-5
Fórmula molecular C7H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 169.198
Número MDL MFCD00010868
Clave InChI NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrothioanisole, 1-methylthio-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfide, 1-methylsulfanyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-methylthio-4-nitro, methyl 4-nitrophenyl sulphide, 1-methylsulfanyl-4-nitro-benzene, pubchem10631, 4-methylthio nitrobenzene
PubChem CID 96109
Nombre IUPAC 1-Metilsulfanil-4-nitrobenceno
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrothioanisole
Punto de fusión 66°C to 72°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1817928
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.2
Porcentaje de pureza 98%