Learn More
4-Nitrotioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11489866
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11489866 5 g 5 g
11499866 25 g 25 g
11409876 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11489866 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20339.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 701-57-5 | C7H7NO2S | 169.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 701-57-5
Fórmula molecular C7H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 169.198
Número MDL MFCD00010868
Clave InChI NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrothioanisole, 1-methylthio-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfide, 1-methylsulfanyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-methylthio-4-nitro, methyl 4-nitrophenyl sulphide, 1-methylsulfanyl-4-nitro-benzene, pubchem10631, 4-methylthio nitrobenzene
PubChem CID 96109
Nombre IUPAC 1-Metilsulfanil-4-nitrobenceno
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Nitrothioanisole
Punto de fusión 66°C to 72°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1817928
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.2
Porcentaje de pureza 98%