Learn More
4-nitrotalidomida, TRC
Código de producto. 30473879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473879 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30473879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN565525250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrothalidomide
CAS 19171-18-7
Fórmula molecular C13H9N3O6
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-nitro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-nitro-isoindole-1,3-dione, 4-Nitro-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9N3O6/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)15-12(19)6-2-1-3-7(16(21)22)10(6)13(15)20/h1-3,8H,4-5H2,(H,14,17,18)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
Nombre IUPAC 2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-4-nitroisoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 303.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.0491