Learn More
4-Nitrotalidomida, TRC
Código de producto. 30012893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012893 50 mg 50 miligramos
30010026 5 mg 5 miligramos
30007644 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN56552550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19171-18-7
Fórmula molecular C13H9N3O6
Peso molecular (g/mol) 303.23
Sinónimo 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-nitro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-nitro-isoindole-1,3-dione, 4-Nitro-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione;
Nombre IUPAC 2-(2,6-dioxopiperidina-3-il)-4-nitroisoindol-1,3-dión
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrothalidomide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9N3O6/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)15-12(19)6-2-1-3-7(16(21)22)10(6)13(15)20/h1-3,8H,4-5H2,(H,14,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.0491