Learn More
4-Nitroestireno, 98 %
Código de producto. 15493867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493867 25 g 25 g
15473867 1 g 1 g
15483867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30118.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se puede usar para introducir grupos amino en polímeros. La degradación térmica de los copolímeros de estireno-4-nitroseno (SNS) se ha estudiado mediante análisis térmico diferencial (DTA) y termogravimetría (TGA) en condiciones isotérmicas y dinámicas en nitrógeno dinámico. El 4—nitroestireno produce (4-nitrofeno1)-propiona1dehídos isoméricos en un 96 % de rendimiento.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, luz, aire y calor. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-13-0
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.15
Número MDL MFCD00041254
Clave InChI YFZHODLXYNDBSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrostyrene, 1-nitro-4-vinylbenzene, p-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-nitro, ccris 1674, styrene, p-nitro, benzene, 1-ethenyl-4-nitro-9ci, nitrovinylbenzene, 4-nitro-styrene, p-nitrophenylethylene
PubChem CID 7481
Nombre IUPAC 1-ethenyl-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrostyrene
Punto de fusión 25°C to 28°C
Densidad 1.163
Punto de ebullición 93°C to 96°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Índice de refracción 1.6045
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 98%