Learn More
4-Nitrosopiperazina-1-etanol, TRC
Código de producto. 30481198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30481198 500 mg
30466134 50 mg
30473870 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN481260500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 48121-20-6
Fórmula molecular C6 H13 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 159.186
Sinónimo 4-Nitroso-1-piperazineethanol, 2-(4-Nitroso-piperazin-1-yl)-ethanol, 2-(4-Nitrosopiperazin-1-yl)ethan-1-ol, 4-Nitrosopiperazine-1-ethanol
Nombre IUPAC 2-(4-nitrosopiperazina-1-il)etanol
SMILES OCCN1CCN(CC1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aripiprazole Impurity 30
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N3O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h10H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1008