Learn More
4-nitrosohidroclorotiazida, Mikromol™
Código de producto. 17921076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17921076 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17921076 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0011.120025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-nitrosohidroclorotiazida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrosohydrochlorothiazide
CAS 63779-86-2
Nombres de analitos o componentes 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C7 H7 Cl N4 O5 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
Nombre IUPAC 6-cloro-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 326.737
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325,955 g/mol