Learn More
4-nitrosodifenilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrosodiphenylamine |
| CAS | 156-10-5 |
| Fórmula molecular | C12H10N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Nitroso-N-phenylbenzenamine, (4-Nitroso-phenyl)-phenyl-amine, 4-Nitroso-N-phenylaniline, 4-Nitrosodiphenylamine, N-Phenyl-4-nitrosoaniline, N-Phenyl-p-nitrosoaniline, NSC 5041, p-Nitroso-N-phenylaniline, p-Nitrosodiphenylamine, p-Phenylaminonitrosobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O/c15-14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H |
| SMILES | O=Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-nitroso-N-fenilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0793 |