Learn More
4-nitroso-3,5-xilenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitroso-3,5-xylenol |
| CAS | 19628-76-3 |
| Fórmula molecular | C8H9NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dimethyl-4-nitrosophenol, NSC 38029 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9-11/h3-4,10H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(C)c1N=O |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetil-4-nitrosofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |