Learn More
4-nitroso-1-piperazinaetanol, Mikromol
Código de producto. 30458272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30458272 100 mg
1 options
Código de producto. 30458272 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3987.080100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-nitroso-1-piperazinaetanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aripiprazole Impurity 30
CAS 48121-20-6
Nombres de analitos o componentes Aripiprazole Impurity 30
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H13 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Nitroso-1-piperazineethanol, 2-(4-Nitroso-piperazin-1-yl)-ethanol, 2-(4-Nitrosopiperazin-1-yl)ethan-1-ol, 4-Nitrosopiperazine-1-ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N3O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h10H,1-6H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCCN1CCN(CC1)N=O
Nombre IUPAC 2-(4-nitrosopiperazin-1-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 159.186
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1008 g/mol