Learn More
N-óxido de 4-nitroquinolina, TRC
Código de producto. 30427080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427080 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30427080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN900715250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroquinoline-1-oxide
CAS 56-57-5
Fórmula molecular C9 H6 N2 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-Nitroquinoline 1-Oxide, 4-Nitroquinoline N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
Nombre IUPAC 4-nitro-1-oxidoquinolin-1-io
Peso molecular (g/mol) 190.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0378