Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitroquinoline N-oxide, 98+%
Código de producto. 11327765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327765 250mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11327765 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L02605.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroquinoline N-oxide
CAS 56-57-5
Fórmula molecular C9H6N2O3
Número MDL MFCD00006738
Cantidad 250mg
Beilstein 165756
Sinónimo 4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
Clave InChI YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1
Nombre IUPAC 4-nitroquinolin-1-ium-1-olate
Peso molecular (g/mol) 190.16
PubChem CID 5955
ChEBI CHEBI:16907
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.16
Porcentaje de pureza ≥98%