Learn More
N-óxido de 4-nitropiridina, TRC
Código de producto. 30478330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30478330 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30478330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN51992010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitropyridine N-Oxide
CAS 1124-33-0
Fórmula molecular C5H4N2O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Nitropyridine 1-Oxide, 4-Nitropyridine Oxide, NSC 130895, NSC 5079, p-Nitropyridine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])cc1
Nombre IUPAC 4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
Peso molecular (g/mol) 140.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0222