Learn More
N-óxido de 4-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitropyridine N-Oxide |
| CAS | 1124-33-0 |
| Fórmula molecular | C5H4N2O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Nitropyridine 1-Oxide, 4-Nitropyridine Oxide, NSC 130895, NSC 5079, p-Nitropyridine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-nitro-1-oxidopiridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 140.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0222 |