Learn More
N-óxido de 4-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489357 25 g 25 g
11304689 5 g 5 g
11499357 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21404.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1124-33-0 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1124-33-0
Fórmula molecular C5H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 140.10
Número MDL MFCD00006206
Clave InChI RXKNNAKAVAHBNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitropyridine-n-oxide, 4-nitropyridine-1-oxide, pyridine, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitropyridin-1-ium-1-olate, p-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine oxide, 4-nitro-n-oxopyridine, 4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
PubChem CID 14300
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=[N+]([O-])C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitropyridine N-oxide
Punto de fusión 158°C to 163°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 124331
Nombre IUPAC 4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitropyridine N-oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitropyridine N-oxide