Learn More
4-Nitropireno, TRC
Código de producto. 30421954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421954 100 mg
30412553 250 mg
30418599 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN900850100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57835-92-4
Fórmula molecular C16 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 247.25
Sinónimo Pyrene, 4-nitro-, 4-Nitropyrene
Nombre IUPAC 4-nitropireno
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitropyrene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0633