Learn More
4-Nitroftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429912 25 g 25 g
11419912 5 g 5 g
11439912 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429912 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12040.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-40-7 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-40-7
Fórmula molecular C8H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 192.13
Número MDL MFCD00005884
Clave InChI ANYWGXDASKQYAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophthalimide, 5-nitroisoindoline-1,3-dione, phthalimide, 4-nitro, 5-nitro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-nitro, 5-nitrophthalimide, unii-26na19ui3u, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, ccris 4685, 5-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 6969
Nombre IUPAC 5-nitroisoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophthalimide
Punto de fusión 200°C to 204°C
Cantidad 25 g
Beilstein 180224
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophthalimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophthalimide