Learn More
Anhídrido 4-nitroftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophthalic Anhydride |
| CAS | 5466-84-2 |
| Fórmula molecular | C8 H3 N O5 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 5-Nitro-1,3-isobenzofurandione, 4-Nitrophthalic Acid Anhydride, 4-Nitrophthalic Anhydride, 5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 26424 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3NO5/c10-7-5-2-1-4(9(12)13)3-6(5)8(11)14-7/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-nitroisobenzofuran-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 193.113 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0011 |