Learn More
Anhídrido 4-nitroftálico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377945 5 g 5 g
11387945 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08020.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5466-84-2 | C8H3NO5 | 193.114 g/mol
4-Nitrophthalic anhydride is used an an intermediate for the synthesis of a benzimidazole PARP inhibitor I (succinate salt) (ABT-472).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 4-nitroftálico se utiliza como un intermedio para la síntesis de un inhibidor PARP I (sal succinada) (ABT-472) de benzimidazol.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes y agentes oxidantes. Incompatible con agua, bases, ácidos fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5466-84-2
Fórmula molecular C8H3NO5
Peso molecular (g/mol) 193.114
Número MDL MFCD00005922
Clave InChI MMVIDXVHQANYAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophthalic anhydride, 5-nitroisobenzofuran-1,3-dione, phthalic anhydride, 4-nitro, 1,3-isobenzofurandione, 5-nitro, 4-nitrophthalic acid anhydride, 5-nitrophthalic anhydride, unii-sqn32ua63n, ccris 4684, 5-nitro-1,3-isobenzofurandione, sqn32ua63n
PubChem CID 230976
Nombre IUPAC 5-nitro-2-benzofuran-1,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophthalic anhydride
Punto de fusión 116°C to 121°C
Cantidad 5 g
Beilstein 179682
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.11
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico