Learn More
Ácido 4-nitrofálico, TRC
Product Code. 30469902
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
30469902 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30469902 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN5153005G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 610-27-5
Fórmula molecular C8 H5 N O6
Peso molecular (g/mol) 211.13
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-nitro-, Phthalic acid, 4-nitro- (6CI,7CI), 4-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-Nitrophthalic acid, 5-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 5-Nitrophthalic acid, NSC 5395
Nombre IUPAC Ácido 4-nitrofálico
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophthalic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0117