Learn More
Ácido 4-nitroftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617571 25 g Frasco de vidrio 25 g
10647221 100 g Frasco de vidrio 100 g
11975051 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10617571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416120250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 610-27-5 | C8H5NO6 | 211.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-27-5
Fórmula molecular C8H5NO6
Peso molecular (g/mol) 211.13
Clave InChI SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8
PubChem CID 69121
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophthalic acid
Punto de fusión 165.0°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 09,828
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino