Learn More
Ácido 4-nitroftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophthalic acid |
| Punto de fusión | 160°C to 165°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1882262 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.13 |
| Porcentaje de pureza | 97% |