Learn More
4-nitrofenilfosforilcolina, TRC
Código de producto. 30482363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482363 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30482363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50446550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenylphosphorylcholine
CAS 21064-69-7
Fórmula molecular C11 H17 N2 O6 P
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ethanaminium','2-[[hydroxy(4-nitrophenoxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','inner salt, Choline','hydroxide','p-nitrophenyl hydrogen phosphate','inner salt (8CI), 4-Nitrophenyl phosphocholine, p-Nitrophenyl phosphorylcholine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC fosfato de (4-nitrofenil) 2-(trimetilazanioil)etilo
Peso molecular (g/mol) 304.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0824