Learn More
4-nitrofenilfosforilcolina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenylphosphorylcholine |
| CAS | 21064-69-7 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N2 O6 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethanaminium','2-[[hydroxy(4-nitrophenoxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','inner salt, Choline','hydroxide','p-nitrophenyl hydrogen phosphate','inner salt (8CI), 4-Nitrophenyl phosphocholine, p-Nitrophenyl phosphorylcholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | fosfato de (4-nitrofenil) 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 304.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.0824 |