Learn More
Clorhidrato de 4-nitrofenilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 636-99-7 |
| Fórmula molecular | C6H8ClN3O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | p-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O2.ClH/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;/h1-4,8H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil)hidrazina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 189.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0305 |