Learn More
4-Nitrofenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743974 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10743974 5 g 5 g
10529793 25 g 25 g
10290463 100 g 100 g
10402903 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10743974 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 383030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 100-16-3 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-16-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007579
Clave InChI KMVPXBDOWDXXEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrophenylhydrazin, p-nitrophenyl hydrazine, 4-nitrophenyl hydrazine, p-nitrophenylhydrazine, 1-4-nitrophenyl hydrazine, pnd, hydrazine, p-nitrophenyl, hydrazine, 4-nitrophenyl, p-hydrazinonitrobenzene, ccris 3139
PubChem CID 3310889
ChEBI CHEBI:66931
Nombre IUPAC (4-nitrofenil)hidracina
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenylhydrazine
Nombre de nota Moistened with >30% water
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NO2C6H4NHNH2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Masa húmeda
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenylhydrazine, moistened with >30% water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.