Learn More
Ácido 4-nitrofenilglioxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenylglyoxylic Acid |
| CAS | 14922-36-2 |
| Fórmula molecular | C8 H5 N O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO5/c10-7(8(11)12)5-1-3-6(4-2-5)9(13)14/h1-4H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-nitrofenil)-2-oxoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 195.129 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.017 |