Learn More
Ácido 4-nitrofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10892051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10892051 5 g Frasco de vidrio 5 g
10626650 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10892051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433890050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24067-17-2 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24067-17-2
Fórmula molecular C6H6BNO4
Peso molecular (g/mol) 166.93
Número MDL MFCD00161360
Clave InChI NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl boronic acid, 4-nitrobenzeneboronic acid, p-nitrophenylboronic acid, 4-nitrophenylboronicacid, p-nitrophenyl boronic acid, 4-nitro phenyl boronic acid, boronic acid, 4-nitrophenyl, boronic acid, b-4-nitrophenyl, 4-borononitrobenzene
PubChem CID 2773552
Nombre IUPAC ácido (4-nitroferil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 270°C to 271°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.