Learn More
4-nitrofenilacetileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenylacetylene |
| CAS | 937-31-5 |
| Fórmula molecular | C8 H5 N O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h1,3-6H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C#C |
| Nombre IUPAC | 1-etinil-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 147.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.032 |