Learn More
4-nitrofenilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenylacetonitrile |
| CAS | 555-21-5 |
| Fórmula molecular | C8H6N2O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (p-Nitrophenyl)-acetonitrile, (p-Nitrophenyl)acetonitrile, 1-(4-Nitrophenyl)acetonitrile, 4-Nitrobenzeneacetonitrile, 4-Nitrobenzyl Cyanide, 4-Nitrobenzyl Nitrile, 4-Nitrophenylacetonitrile, NSC 5396, p-Nitro-alpha-tolunitrile, p-Nitrobenzeneacetonitrile, p-Nitrobenzyl Cyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(CC#N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-nitrofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 162.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0429 |