Learn More
4-Nitrofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432577 250 g 250 g
11422577 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14821.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 555-21-5 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-21-5
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Número MDL MFCD00007372
Clave InChI PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenylacetonitrile, p-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-nitro, 4-nitrobenzyl cyanide, 2-4-nitrophenyl acetonitrile, p-nitrobenzyl cyanide, p-nitrobenzylcyanide, 4-nitrobenzeneacetonitrile, acetonitrile, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl acetonitrile
PubChem CID 68386
Nombre IUPAC 2-(4-nitrofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenylacetonitrile
Punto de fusión 114°C to 117°C
Punto de ebullición 195°C to 197°C (12 mmHg)
Cantidad 250 g
Número UN UN3439
Beilstein 388442
Índice Merck 14,6590
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%