Learn More
4-Nitrofenilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464677 1 g 1 g
11474677 5 g 5 g
11484677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21183.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5332-96-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
It is applied as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No soluble en agua, soluble en disolventes orgánicos habituales.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5332-96-7
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD00051518
Clave InChI GEWWCWZGHNIUBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenylacetone, 1-4-nitrophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-2-propanone, 1-4-nitrophenyl acetone, p-nitrophenylazeton, p-nitrophenylacetone, pubchem18646, 4-nitrophenyl acetone, acmc-1az6k
PubChem CID 219367
Nombre IUPAC 1-(4-nitrofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenylacetone
Punto de fusión 61°C to 64°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1953054
Información de solubilidad Insoluble in water,soluble in usual organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 98%