Learn More
Ácido 4-nitrofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492628 100 g 100 g
11482628 25 g 25 g
11402638 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15901.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-03-0 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and also used for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y producto intermediario que se utiliza en la síntesis orgánica y también para la medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-03-0
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007383
Clave InChI YBADLXQNJCMBKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenylacetic acid, 2-4-nitrophenyl acetic acid, p-nitrophenylacetic acid, 4-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-nitro, 2-p-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrophenylacetate, 4-nitrophenylaceticacid, acetic acid, p-nitrophenyl
PubChem CID 4661
ChEBI CHEBI:40443
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenylacetic acid
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1911801
Índice Merck 14,6622
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 98%