Learn More
Trifluorometanosulfonato de 4-nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10726455 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10726455 5 g Frasco de vidrio 5 g
10622445 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10726455 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425790050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 17763-80-3
Fórmula molecular C7H4F3NO5S
Peso molecular (g/mol) 271.17
Número MDL MFCD00192354
Clave InChI NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 549870
Nombre IUPAC (4-nitrofenol) trifluorometanosulfonato
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53.0°C to 55.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación