Learn More
Trifluoroacetato de 4-nitrofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl trifluoroacetate |
| CAS | 658-78-6 |
| Fórmula molecular | CF3CO2C6H4NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil) 2,2,2-trifluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 235.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0092 |