Learn More
Carbonato de 4-nitrofenil tiazol-5-ilmetilo, Mikromol™
Código de producto. 30459305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459305 4 x 25 mg -
30049105 25 mg 25 miligramos
17907134 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459305 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1034.2300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Carbonato de 4-nitrofenil tiazol-5-ilmetilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate
CAS 144163-97-3
Nombres de analitos o componentes Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H8 N2 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carbonic acid, 4-nitrophenyl 5-thiazolylmethyl ester, (4-Nitrophenyl) thiazol-5-ylmethyl carbonate, Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8N2O5S/c14-11(17-6-10-5-12-7-19-10)18-9-3-1-8(2-4-9)13(15)16/h1-5,7H,6H2
Tipo de solución Neat
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)OCc2cncs2)cc1
Nombre IUPAC carbonato de (4-nitrofenil) 1,3-tiazol-5-ilmetilo
Peso molecular (g/mol) 280.26
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0154 g/mol