Learn More
Carbonato de 4-nitrofenil tiazol-5-ilmetilo, Mikromol™
Descripción
Carbonato de 4-nitrofenil tiazol-5-ilmetilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate |
| CAS | 144163-97-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H8 N2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbonic acid, 4-nitrophenyl 5-thiazolylmethyl ester, (4-Nitrophenyl) thiazol-5-ylmethyl carbonate, Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2O5S/c14-11(17-6-10-5-12-7-19-10)18-9-3-1-8(2-4-9)13(15)16/h1-5,7H,6H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)OCc2cncs2)cc1 |
| Nombre IUPAC | carbonato de (4-nitrofenil) 1,3-tiazol-5-ilmetilo |
| Mostrar más |