Learn More
Sulfato de 4-nitrofenil, sal potásica, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791915 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10791915 5 g Frasco de vidrio 5 g
10542821 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10791915 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227490050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 6217-68-1 | C6H4KNO6S | 257.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6217-68-1
Fórmula molecular C6H4KNO6S
Peso molecular (g/mol) 257.26
Número MDL MFCD00007466
Clave InChI BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium 4-nitrophenyl sulfate, potassium 4-nitrophenyl sulphate, 4-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulfate, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt 1:1, p-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulphate, phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate ester , potassium salt
PubChem CID 80348
Nombre IUPAC potasio; (4-nitrofenil) sulfato
SMILES [K+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl sulfate, potassium salt
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 246.0°C to 250.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.05% max. free p-nitrophenol (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4OSO3K
Cantidad 5 g
Beilstein 06, II, 225
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.26
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino