Learn More
Ácido (4-nitrofenil)propiólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Nitrophenyl)propiolic Acid |
| CAS | 2216-24-2 |
| Fórmula molecular | C9 H5 N O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-2,4-5H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C#Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(4-nitrofenil)prop-2-inoico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0219 |